製品名
GDS Salmonella Tq, BioControl, Molecular-based PCR assay suitable for detection of Salmonella spp. in food and environmental samples
認証
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
complies with AFNOR
meets requirements for AOAC® OMA
meets requirements for AOAC® PTM
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6-12 mo.
特徴
0.1 mL amp tubes
包装
pkg of 576 tests
メーカー/製品名
BioControl Systems
テクニック
RT-PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
Salmonella spp.
保管温度
2-8°C
詳細
アプリケーション
特徴および利点
- Next day results for foods
- Harmonized single enrichment medias for testing samples for other pathogen targets in addition to Salmonella
- Validated for raw beef, raw pork, raw ground turkey, poultry carcass rinse, raw shrimp, non fat dry milk, liquid milk, egg, spices, peanut butter, pasta, stainless steel, rubber, concrete, among others.
- Utilizes the innovative PickPen® immunomagnetic separation (IMS) device for additional specificity and faster time to results
- Simplified sample prep does not require heating blocks or preparation of reagents
- Proprietary Rotor-Gene® Q cycler is a rotory-based cycler that ensures uniform heating and cooling of all samples
構成
- Salmonella Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
- Salmonellaa Concentration Reagent
- Resuspension Buffer Tq
- Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes. The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
試験法
法的情報
以下の用途に設定されています
必要ですが提供されていません
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
71008-576 |