Merck
71038BC
Millipore
Assurance® GDS Cronobacter Tq II Kit
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106302
NACRES:
NA.85
product name
GDS Cronobacter Tq II, BioControl Systems, for use with GDS Rotor-Gene®
認証
according to AOAC® (PTM)
according to MicroVal
品質水準
製品種目
Assurance GDS®
シェルフライフ
6‑12 mo.
メーカー/製品名
BioControl Systems
テクニック
PCR: suitable
アプリケーション
food and beverages
pathogen testing
適合性
for use with GDS Rotor-Gene®
Cronobacter spp. (spp.)
保管温度
2-8°C
詳細
Assurance® GDS is an advanced genetic detection system for food pathogens. GDS Cronobacter Tq II is an automated nucleic acid amplification system for the detection of Cronobacter spp. The proprietary PickPen® IMS-based sample preparation procedure quickly and effectively captures Cronobacter spp., separating the pathogen from inhibitory background materials ensuring valid PCR reactions for all sample types, including challenging food and environmental samples. Assurance® GDS PCR technology provides two additional levels of specificity through the use of both highly specific primers and probes to ensure accurate detection of Cronobacter spp.
アプリケーション
Assurance® GDS Cronobacter Tq II is designed for the detection of Cronobacter spp. in infant nutritional formula, ingredients, and environmental samples.
特徴および利点
  • Simple 1-step enrichment procedure for powdered infant formula, ingredients, and environmental samples
  • Results are available in 22-26 hours, including enrichment, sample prep and analysis
構成
  • Cronobacter Amplification Tubes Tq
  • Cronobacter Concentration Reagant
  • Resuspension Buffer
  • Wash Solution
適合性
BioControl GDS
試験法
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
法的情報
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)