安全性情報
70153
Millipore
Selenite Broth (Base)
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106200
NACRES:
NA.74
フォーム
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
bacteriological peptone, 5.0 g/L
lactose, 4.0 g/L
sodium phosphate, 10.0 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
最終pH
7.0±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective for Salmonella spp.
selective for Shigella spp.
アプリケーション
A selective enrichment medium for Salmonella (including S. typhosa) from stool, urine or other pathological material.
調製ノート
Supplement: 4 g/l of sodium hydrogen selenite (Cat. No. 71658)
その他情報
Adaption of selenite broth for the detection of motile salmonellae
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
70153:
70153-BULK:
70153-500G:
70153-100G:
70153-2.5KG:
70153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
E. Leifson
American Journal of Hygiene, 24, 423-423 (1936)
E A Hine et al.
Journal of clinical microbiology, 26(5), 875-878 (1988-05-01)
A semisolid selective motility agar based on selenite broth and designated semisolid selenite fecal (SSF) agar was developed for recovery of motile salmonellae from large numbers of rodent fecal specimens. The medium is easily prepared and inoculated; results are readily