蒸気密度
2.45 (vs air)
蒸気圧
128 mmHg ( 39 °C)
49 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.0% (GC)
自己発火温度
653 °F
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.6 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.442-1.444
n20/D 1.443 (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
C1CCNC1
InChI
1S/C4H9N/c1-2-4-5-3-1/h5H,1-4H2
InChI Key
RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
37.4 °F - closed cup
引火点(℃)
3 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
69581-1ML:
69581-VAR:
69581-5ML:
69581-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック