Merck
23261
Sigma-Aldrich
クロロギ酸トリクロロメチル
≥97.0% (GC)
別名:
TCF, ジホスゲン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOOCCl3
CAS番号:
分子量:
197.83
Beilstein:
970225
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
屈折率
n20/D 1.458
bp
20 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.639 g/mL at 20 °C
官能基
chloro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)OC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
InChI Key
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
クロロギ酸トリクロロメチル(TCF)はホスゲンの有用な代替です。アミン、アミノ酸およびアミノアルコールと反応し、相当するイソシアナート、イソシアナート酸塩化物、イソシアナートクロロギ酸を生成することができます
TCF はまた以下のように用いられます:
  • N-カルボキシα-アミノ酸無水物の合成に
  • α-アミノアルコールからオキサゾリジノン合成のためのアシル化試薬として
  • トリエチルアミン存在下芳香族ジイソシアニド合成のための脱水剤として。
以下の合成に用いる反応剤です。
  • モノホスフィン金(I)触媒を用いる環状カルバミミダート
  • 二重作用ヒスタミンH3およびH4レセプターリガンドであるN-アルケニルカルバマートおよびN-シクロアルキルカルバマート
  • 前立腺特異的膜抗原を標的とした抗がんプロドラッグ
  • 西ナイルウイルスプロテアーゼインヒビター候補
  • 抗体-薬物複合体(ADC)
  • エリスロマイシンA誘導体
その他情報
取り扱いの容易なホスゲンの代替物; in situで炭素触媒により分解してホスゲンを発生し、アミノ酸と反応してN-カルボキシ無水物を生成。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
23261-VAR:
23261-50ML:
23261-10ML:
23261-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Topics in Inorganic and General Chemistry, 24, 535-541 (1996)
L.N. Pridgen et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54, 3231-3231 (1989)
Trichloromethyl chloroformate. Reaction with amines, amino acids, and amino alcohols.
Kurita K, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41(11), 2070-2071 (1976)
H. Ogura et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 2485-2485 (1983)
Single-pot reductive conversion of amino acids to their respective 2-oxazolidinones employing trichloromethyl chloroformate as the acylating agent: A multigram synthesis.
Pridgen L N, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 54(13), 3231-3233 (1989)