主要文書
8.18154
Sigma-Aldrich
Trichloromethyl chloroformate
for synthesis
別名:
Trichloromethyl chloroformate, Diphosgene, Chloroformic acid trichloromethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
207-965-9
NACRES:
NA.22
bp:
128 °C/1.013 hPa
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
蒸気圧
13 hPa ( 20 °C)
フォーム
liquid
dilution
(for synthesis)
bp
128 °C/1.013 hPa
mp
-57 °C
密度
1.63 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
SMILES記法
ClC(Cl)(Cl)OC(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O2/c3-1(7)8-2(4,5)6
InChI Key
HCUYBXPSSCRKRF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
合成用
アプリケーション
Trichloromethyl chloroformate for synthesis. CAS 503-38-8, EC Number 207-965-9, chemical formula ClCOOCCl₃.
アナリシスノート
Assay (argentometric)≥ 98.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.635 - 1.642Identity (IR)passes test
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3