Merck
68328
Supelco
16-O-Methylcafestol
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H30O3
CAS番号:
分子量:
330.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤5.0% water (Karl Fischer)
アプリケーション
environmental
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
CO[C@]1(CO)C[C@@]23CCC4c5ccoc5CC[C@@]4(C)C2CCC1C3
InChI
1S/C21H30O3/c1-19-8-6-17-15(7-10-24-17)16(19)5-9-20-11-14(3-4-18(19)20)21(12-20,13-22)23-2/h7,10,14,16,18,22H,3-6,8-9,11-13H2,1-2H3/t14-,16-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChI Key
BDVVNPOGDNWUOI-GVOJMRIRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
16-O-Methylcafestol, a diterpene, is present as a major constituent in robusta coffee oil.
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
68328-5MG:
68328-2MG:
68328-BULK:
68328-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Food Authentication
Ashrust.RP and Dennis.JM
Food Authentication (2013)
Diterpenes and diterpene esters in coffee
Kurzrock T and Speer.K
Food Reviews International, 17(4), 433-450 (2001)