Merck
62533
Millipore
Hybriscan D kit
Beer, suitable for food and beverages,microbiology and in situ hybriziation
別名:
FastScan Beer, ビール腐敗菌用HybriScanD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
product name
HybriScanD、ビール検査用, suitable for microbiology
使用法
sufficient for 96 reactions
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
適合性
Megasphaera spp.
Lactobacillus spp.
Pediococcus spp.
Pneumococcus spp.
関連するカテゴリー
詳細
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water. We recommend a 24-hour enrichment in NBB broth (Cat. No. 50725)
特徴および利点
Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
法的情報
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
資料
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.