安全性情報
68301
Millipore
Hybriscan D kit
Drinks, suitable for food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
別名:
FastScan Drinks, 飲料検査用HybriScanD
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171621
NACRES:
NA.85
製品名
HybriScanD、飲料検査用, suitable for microbiology
使用法
sufficient for 96 reactions
メーカー/製品名
(HybriScan)
テクニック
microbe id | in situ hybriziation: suitable
アプリケーション
food and beverages
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Torulaspora spp.
Acetobacter spp.
Alicyclobacillus spp.
Brettanomyces/Dekkera spp.
Candida spp.
Lactobacillus spp.
Pichia spp.
Saccharomyces spp.
Zygosaccharomyces spp.
bacteria
molds
yeasts
関連するカテゴリー
詳細
HybriScan D kits detect and simultaneously identify microorganisms using rRNA as the detection target. The principle is based on in situ sandwich hybridization with two specific probes. As the rRNA of dead cells is degraded in the presence of RNase, only living cells are detected. Each cell has several thousand rRNA copies, so neither PCR nor a polymerase is needed for this technology, which means that this molecular biology test is not inhibited by the sample matrix, for example food, beverages and water. We recommend a 24-hour enrichment in Yeast Malt broth (Cat. No. Y3752)
特徴および利点
Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
法的情報
HybriScan is a trademark of ScanBec GmbH
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
資料
Information about lactobacilli, rod-shaped, Gram-positive, fermentative, facultative anaerobic or microaerophilic organotrophs. The lactobacillus organtroph belongs to the lactic acid bacteria group.
Probiotics are defined as live bacteria with beneficial effects to the health of the host organism. Pimarily lactic acid bacteria (LAB) and bifidobacteria are used as probiotics, however certain yeasts and bacilli are also known to have positive effects
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Yeast is one of the most important microorganisms known and utilised by mankind. Ancient Middle Eastern civilisations used the organism to bake bread and to produce mead, beer and wine.
すべて表示
関連コンテンツ
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms