Merck
MHA00BSM2
Millipore
Brettanomyces Selective Broth
capacity 2 mL, Ampoule for testing wine and beer for Brettanomyces
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
orange-yellow
入力
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type food(s)
sample type beer
pH
3.5±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
Brettanomyces/Dekkera spp.
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Brettanomyces Selective Brothは、ワインのBrettanomycesを増殖させるために使用する培地です。Brettanomycesは、酵母の属の1つで、高濃度のアルコール中で増殖でき、出芽酵母が発酵に使用しなかった糖を発酵させることができます{20}。Brettanomycesの存在は、ワインの奇妙な香りの発生と関連しています。デキストロースは発酵性炭水化物であり、炭素とエネルギーの供給源です。ペプトンと麦芽抽出物は、増殖に不可欠な窒素、ビタミン、ミネラル、アミノ酸の供給源です。酵母エキスはビタミン、特にビタミンB群の供給源です。チアミンは成長因子です。選択剤は、出芽酵母などの一般的な夾雑物を阻害してBrettanomycesの回収率を改善するために添加します。コロニーは小型、白色、クリーム状で、非常に凸状であり、ほぼ半球形です。酸の生成によりコロニーの周囲にハローが現れることがあります。
アプリケーション
Brettanomyces Selective Brothは、ワインおよびビールのBrettanomycesの検査のために、食品・飲料業界で使用されています。
包装
2 mLプラスチック製アンプル
規格
インキュベーション時間:120時間
インキュベーション温度:30°C
培地
Brettanomyces選択的
アナリシスノート
QC生物
Dekkera(Brettanomyces) naardenesis(ATCC 22075)
Z. bailii(ATCC 60483)
P. aeruginosa(ATCC 9721)
コロニーは小型、白色、クリーム状で、非常に凸状であり、ほぼ半球形です。酸の生成によりコロニーの周囲にハローが現れることがあります。
標的微生物:Brettanomyces
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
MHA00BSM2:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association (2001)