Merck
MHA000P2D
Millipore
Wallerstein Differential液体培地
capacity 2 mL, ampoule used in breweries to detect and enumerate bacteria present in small numbers in a mixed flora sample. Cycloheximide inhibits most yeasts and molds.
別名:
WLD、WL Differential液体培地
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
品質水準
無菌性
sterile
フォーム
liquid
シェルフライフ
12 mo.
特徴
ready-to-use
包装
pack of 50 tests
キャパシティ
2 mL
filling volume
2 mL
slightly opalescent green-blue
入力
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
アプリケーション
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
適合性
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
bacteria
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
醸造所や工業発酵で遭遇する細菌を選択的に分離・計数するには、WL Differential培地が推奨されます。シクロヘキサミドが存在すると酵母の増殖が阻害されます。{4}すぐに使用できる液体アンプル培地は、時間、設備、訓練を受けた人員が不足していることが多い微生物検査機関において、多くの問題を解決します。ガラス製アンプルの取扱いを不要とし、バルク包装された培地に関連する廃棄や腐敗を回避する、簡便な単回試験用2 mLプラスチック製アンプルをご用意しています。
アプリケーション
WL differential培地は、好気条件下では酢酸菌、フラボバクテリウム属、プロテウス属、好熱菌の増殖に用いられ、嫌気条件下では乳酸菌およびペジオコックスの増殖に用いられます。{5}
アナリシスノート
QC用生物
A. aceti(ATCC 15973)
標的微生物:耐酸菌(酵母および糸状菌は阻害されます)
細菌は緑青色の小さなコロニーとして出現します。シクロヘキシミド耐性酵母が増殖した場合、クリーム状で緑白色です。
法的情報
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
MHA000P2D:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association, 12, 43-43 (2001)
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 43-43 (1950)