Merck
62303
Sigma-Aldrich
リパーゼ from Candida lipolytica
powder (fine), ≥5 U/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
由来生物
fungus (Candida lipolytica)
品質水準
形状
fibers
powder (fine)
比活性
≥5 U/g
分子量
Mr ~26000
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C11H9N3O2.Na/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11;/h1-7,16H,(H,12,14);/q;+1/b13-9-;
InChI Key
QWZUIMCIEOCSJF-CHHCPSLASA-N
単位の定義
1 unitは、トリオレイン(製品番号62314)を基質として、pH 8.0、40°C、1分間で、1 μmolのオレイン酸を遊離させる酵素量に相当します。
その他情報
For the biomodification of fats and oils
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
62303-5G-F:
62303-VAR-F:
62303-1G-F:
62303-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
N. Bati et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 61, 1743-1743 (1984)