安全性情報
61792
Millipore
Leifson Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
別名:
DC Agar, Deoxycholate Citrate Agar according to Leifson, modified
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41171606
NACRES:
NA.74
フォーム
powder
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
agar, 15 g/L
ammonium ferric citrate, 1 g/L
lactose, 10 g/L
meat extract, 5 g/L
meat peptone, 5 g/L
neutral red, 0.02 g/L
sodium citrate, 6 g/L
sodium deoxycholate, 3 g/L
sodium thiosulfate, 5.4 g/L
メーカー/製品名
NutriSelect® Plus
テクニック
microbiological culture: suitable
最終pH
7.5±0.2 (25 °C)
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
selective and differential for Salmonella spp.
selective and differential for Shigella spp.
アプリケーション
Leifsonの方法のHynesによる変法に従ってサルモネラ属および赤痢菌属を単離する用途に使用します。
調製ノート
Dissolve 50.4 g in 1 litre distilled water heating if necessary, cool rapidly and pour plates. Do NOT autoclave.
脚注
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
法的情報
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61792-VAR:
61792-BULK:
61792-500G:
61792-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M.Hynes
The Journal of Pathology and Bacteriology, 54, 193-193 (1942)
E. Leifson
The Journal of Pathology and Bacteriology, 40, 581-581 (1935)