Merck
610771
Supelco
DL-Methadone-d3 solution
98 atom % D, 1 mg/mL in methanol, drug standard
別名:
DL-メタドン-(ヘプチル-1,1,1-d3) 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D3H24NO
CAS番号:
分子量:
312.46
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
グレード
drug standard
同位体純度
98 atom % D
薬剤管理
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
利用可能性
not available in Japan
濃度
1 mg/mL in methanol
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
single component solution
質量シフト
M+3
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3/i1D3
InChI Key
USSIQXCVUWKGNF-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - Solvent
引火点(℃)
9.7 °C - Solvent
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
610771-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)