Merck
61044
Millipore
ペプトン カゼイン由来
for biotechnological purposes
別名:
Peptone from casein, Peptone from casein Plus, tryptic digest
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.85
由来生物
bovine milk
品質水準
グレード
for biotechnological purposes
形状
powder
組成
amino-nitrogen, ≥4%
total nitrogen (N), ≥12%
強熱残分
≤22%
損失
≤8.0% loss on drying
pH
6.2-7.2 (25 °C)
溶解性
H2O: 2%, clear, faintly yellow to brownish-yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
分析微生物学と工業発酵に使用する培地に推奨される、有機窒素と成長因子の供給源です。 カゼインペプトンは、高可溶性です。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Studies on transformation of Escherichia coli with plasmids.
Hanahan, Douglas.
Journal of Molecular Biology, 166 (4), 557-580 (1983)
Thermomicrobium, a new genus of extremely thermophilic bacteria
JACKSON, THOMAS J., ROBERT F. RAMALEY, and WARREN G. MEINSCHEIN
International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 23 (1), 28-36 (1973)
Effect of medium components on bacteriocin production by Lactobacillus pentosus ST151BR, a strain isolated from beer produced by the fermentation of maize, barley and soy flour.
Todorov, S. D., and L. M. T. Dicks.
World Journal of Microbiology & Biotechnology, 20 (6), 643-650 (2004)