Merck
58087
Supelco
リン酸ナトリウム 二塩基性 二水和物
suitable for HPLC, LiChropur
別名:
sec-リン酸ナトリウム, リン酸二ナトリウム, リン酸水素二ナトリウム 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
177.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
アッセイ
98.5-102.0% (T)
メーカー/製品名
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
pH
8.8-9.4
溶解性
H2O: 10%, clear, colorless
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 230 nm Amax: ≤0.1
λ: 260 nm Amax: ≤0.06
λ: 280 nm Amax: ≤0.04
λ: 320 nm Amax: ≤0.02
λ: 500 nm Amax: ≤0.02
SMILES記法
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI Key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
58087-VAR:
58087-BULK:
58087-50G:
58087-250G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)