Merck
57552
Supelco
2-フロ酸
analytical standard
別名:
フラン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H4O3
CAS番号:
分子量:
112.08
Beilstein:
110149
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
97.0-103.0% (T)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
230-232 °C (lit.)
mp
128-132 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O3/c6-5(7)4-2-1-3-8-4/h1-3H,(H,6,7)
InChI Key
SMNDYUVBFMFKNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
282.7 °F - closed cup
引火点(℃)
139.3 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
57552-BULK:
57552-VAR:
57552-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Yongming Sang et al.
Journal of virology, 88(19), 11395-11410 (2014-07-25)
Monocytic cells, including macrophages and dendritic cells, exist in different activation states that are critical to the regulation of antimicrobial immunity. Many pandemic viruses are monocytotropic, including porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV), which directly infects subsets of monocytic