製品種目
BioChemika
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
包装
pkg of 10 × 25 discs
テクニック
microbe id | utilization test: suitable
アプリケーション
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
保管温度
2-8°C
適合性
Enterobacter spp.
Escherichia coli
Klebsiella spp.
Salmonella spp.
Serratia spp.
Shigella spp.
Streptococcus spp.
bacteria
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53901-25DISCS:
53901-10X25DISCS:
53901-BULK:
53901-10X25D-BULK:
53901-25DISC-BULK:
53901-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.