Merck
53259
Supelco
イマザリル
reference material
別名:
1-[2-(アリルオキシ)-2-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]イミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H14Cl2N2O
CAS番号:
分子量:
297.18
Beilstein:
545683
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(C(Cn2ccnc2)OCC=C)c(Cl)c1
InChI
1S/C14H14Cl2N2O/c1-2-7-19-14(9-18-6-5-17-10-18)12-4-3-11(15)8-13(12)16/h2-6,8,10,14H,1,7,9H2
InChI Key
PZBPKYOVPCNPJY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
53259-VAR:
53259-100MG:
53259-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)