安全性情報
53168
Supelco
プルラン標準品
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 1,300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
E番号:
E1204
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~1080
Mp ~1080
Mw ~1.320
Mw/Mn ~1.23
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
プルラン標準品は主にセルロース性サンプルの分子質量分布の取得に使用されています。α-(1→6)結合によって結合したポリマルトトリオース単位で主に構成されています。
アプリケーション
キチン質および部分脱アセチル化キチン質の酵素分解を調べた研究において、ゲル浸透クロマトグラフィーを用いた加水分解物の分子量の測定に使用できる可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
53168-VAR:
53168-25MG:
53168-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enzymatic degradation of chitins and partially deacetylated chitins.
Shigemasa, Yoshihiro, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 16.1, 43-49 (1994)
Chi-San Wu
Handbook Of Size Exclusion Chromatography And Related Techniques: Revised And Expanded, 336-336 (2003)