安全性情報
18179
Supelco
プルラン標準品
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 6,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
E番号:
E1204
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~5400
Mp ~5600
Mw ~5900
Mw/Mn ~1.09
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pullulan Standards are mostly used to obtain molecular mass distribution of cellulosic samples. It mainly consists of polymaltotriose units linked together by α-(1→6) linkages.
アプリケーション
It may be used in determination of molecular weight of hydrolysate using gel permeation chromatography, in a study performed to investigate enzymatic degradation of chitins and partially deacetlylated chitins.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18179-VAR:
18179-BULK:
18179-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
デキストラン analytical standard, for GPC, Set Mp 1,000-400,000
Supelco
31430
デキストラン
vibrant-m
Y0000070
Isomaltooligosaccharide
デキストラン analytical standard, for GPC, 670,000
Supelco
00896
デキストラン
デキストラン analytical standard, for GPC, 12,000
Supelco
00270
デキストラン
Enzymatic degradation of chitins and partially deacetylated chitins.
Shigemasa, Yoshihiro, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 16.1, 43-49 (1994)
Chi-San Wu
Handbook Of Size Exclusion Chromatography And Related Techniques: Revised And Expanded, 336-336 (2003)