安全性情報
18789
Supelco
プルラン標準品
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 800,000
別名:
Pullulan Standard for GPC 800,000
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
E番号:
E1204
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~641000
Mp ~710000
Mw ~788000
Mw/Mn ~1.23
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pullulan Standards are mostly used to obtain molecular mass distribution of cellulosic samples. It mainly consists of polymaltotriose units linked together by α-(1→6) linkages.
アプリケーション
It may be used in determination of molecular weight of hydrolysate using gel permeation chromatography, in a study performed to investigate enzymatic degradation of chitins and partially deacetlylated chitins.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
18789-25MG:
18789-BULK:
18789-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
デキストラン analytical standard, for GPC, 670,000
Supelco
00896
デキストラン
デキストラン analytical standard, for GPC, Set Mp 1,000-400,000
Supelco
31430
デキストラン
Enzymatic degradation of chitins and partially deacetylated chitins.
Shigemasa, Yoshihiro, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 16.1, 43-49 (1994)
Chi-San Wu
Handbook Of Size Exclusion Chromatography And Related Techniques: Revised And Expanded, 336-336 (2003)