Merck
52993
Supelco
Isovaleryl-L-carnitine-(N,N,N-trimethyl-d9)
analytical standard
別名:
(2R)-3-Carboxy-N,N,N-tri(methyl-d3)-2-(3-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt, L-Carnitine-(trimethyl-d9) isovaleryl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12D9H14NO4
CAS番号:
分子量:
254.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
光学活性
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0..1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CC(C)C)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C12H23NO4/c1-9(2)6-12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t10-/m1/s1/i3D3,4D3,5D3
InChI Key
IGQBPDJNUXPEMT-GRZYHZONSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
52993-BULK:
52993-VAR:
52993-1MG:
52993-10MG:
52993-50MG:
52993-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)