About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H20N2O3
CAS番号:
分子量:
300.35
Beilstein:
9632665
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
おすすめの製品
グレード
reference material
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
フォーマット
neat
SMILES記法
COc1ccc(cc1NNC(=O)OC(C)C)-c2ccccc2
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-12(2)22-17(20)19-18-15-11-14(9-10-16(15)21-3)13-7-5-4-6-8-13/h4-12,18H,1-3H3,(H,19,20)
InChI Key
VHLKTXFWDRXILV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
52467-BULK:
52467-VAR:
52467-100MG:
52467-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Chromatograms
application for LC-MS, application for SPEライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)