Merck
51254
Supelco
Protein Quantification Kit-Rapid
sufficient for 500 tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12164500
NACRES:
NA.21
使用法
sufficient for 500 tests
品質水準
アナライトの化学物質クラス
proteins
テクニック
photometry: suitable
保管温度
2-8°C
アプリケーション
This kit enables precise protein determination within a few minutes.
構成
キット構成:BSAスタンダード溶液(4.00 mg/mL)1.5 mLバイアル1本、Coomassie・ブリリアントブルーG溶液100 mLボトル2本、プロトコール
法的情報
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protective effects of radon inhalation on carrageenan-induced inflammatory paw edema in mice.
Inflammation, 35.2, 713-722 (2012)
Chenteng Lai et al.
Molecular and cellular biochemistry (2022-08-25)
MicroRNAs (miRs) are regulators of number of cellular process. miRs enclosed within exosomes can be crucial regulators of intercellular signalling and could be an important biomarker of various age-associated disorders. Role of exosomal enclosed miRs in osteoarthritis (OA) chondrocytes and
M M M Kandiel et al.
Iranian journal of veterinary research, 19(4), 270-275 (2019-02-19)
Egypt is anticipated to be potentially influenced by the global climate warming. Therefore, the current study aimed to evaluate the influence of age on the fertility potential of Arabian stallions during summer breeding months. Arabian horses grouped according to their
Chao Ma et al.
Science advances, 6(44) (2020-11-01)
B cell acute lymphoblastic leukemia (B-ALL) blasts hijack the bone marrow (BM) microenvironment to form chemoprotective leukemic BM "niches," facilitating chemoresistance and, ultimately, disease relapse. However, the ability to dissect these evolving, heterogeneous interactions among distinct B-ALL subtypes and their