Merck
50111
Sigma-Aldrich
ピペリジン
puriss. p.a., ≥99.0% (GC/T)
別名:
ヘキサヒドロピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11N
CAS番号:
分子量:
85.15
Beilstein:
102438
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
bp:
106 °C (lit.)
蒸気密度
3 (vs air)
蒸気圧
23 mmHg ( 20 °C)
グレード
puriss. p.a.
アッセイ
≥99.0% (GC/T)
フォーム
liquid
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
≤0.3% pyridine (GC)
≤0.3% water
蒸発残留物質
≤0.02%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
bp
106 °C (lit.)
mp
−13 °C (lit.)
密度
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
C1CCNCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
InChI Key
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
60.8 °F - closed cup
引火点(℃)
16 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50111-4X25ML-F:
50111-VAR-F:
50111-BULK-F:
50111-25ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Elisabeth Elje et al.
Mutation research, 845, 403033-403033 (2019-09-29)
In accordance with the 3 Rs to reduce in vivo testing, more advanced in vitro models, moving from 2D monolayer to 3D cultures, should be developed for prediction of human toxicity of industrial chemicals and environmental pollutants. In this study
Xuwang Chen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 20(12), 3856-3864 (2012-05-18)
A novel series of piperidine-linked amino-triazine derivatives were designed, synthesized and evaluated for in vitro anti-HIV activity as non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors on the basis of our previous work. Screening results indicated that most compounds showed excellent activity against wild-type
Marek Łuczkowski et al.
Inorganic chemistry, 47(23), 10875-10888 (2008-10-31)
A de novo protein design strategy provides a powerful tool to elucidate how heavy metals interact with proteins.Cysteine derivatives of the TRI peptide family (Ac-G(LKALEEK)4G-NH2) have been shown to bind heavy metals in an unusual trigonal geometry. Our present objective
Total synthesis of (-)-kopsinine by an asymmetric one-pot [n+2+3] cyclization.
Shingo Harada et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(10), 2196-2198 (2012-08-22)
P Ricardo Girling et al.
Organic & biomolecular chemistry, 9(9), 3105-3121 (2011-03-11)
A review into the aza-Diels-Alder reaction, mainly concentrating on literature examples that form piperidin-4-ones from the reaction of imines and electron rich dienes or enones, either through a Lewis acidic/Brønsted acid approach or through the use of an organocatalyst. This