テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
319 °C/773 mmHg (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
アプリケーション
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
InChI Key
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45965-1EA:
45965-100MG:
45965-VAR:
45965-BULK:
45965-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)