製品名
3,5-ジニトロアニリン, ≥96.5% (GC)
品質水準
アッセイ
≥96.5% (GC)
フォーム
powder, crystals or chunks
色
faint yellow to dark yellow, and Faint Brown to Dark Brown
mp
160-162 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Nc1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5N3O4/c7-4-1-5(8(10)11)3-6(2-4)9(12)13/h1-3H,7H2
InChI Key
MPBZUKLDHPOCLS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
D193402-VAR:
D193402-500G:
D193402-1G:
D193402-100G:
D193402-BULK:
D193402-10G:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
D193402-10G | 4061832342382 |
D193402-1G |