Merck
259225
Sigma-Aldrich
1,5-ジフェニルカルバジド
ACS reagent
別名:
DPC, 1,5-ジフェニルカルボヒドラジド, sym-ジフェニルカルバジド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHNHCONHNHC6H5
CAS番号:
分子量:
242.28
Beilstein:
752039
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
solid
強熱残分
≤0.05%
mp
170-175 °C (lit.)
173-176 °C
溶解性
aqueous acetone: passes test
密度
1,31  g/cm3
適合性
passes test for sensitivity to chromate
官能基
amine
hydrazide
SMILES記法
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
InChI Key
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1,5-ジフェニルカルバジドは、微量金属の測定において一般に使用される 比色試薬です。
アプリケーション
1,5-ジフェニルカルバジドは、下記のプロセスにおいて使用することができます:
  • 分光光度法によるパラジウム及び白金の定量のための試薬として。
  • Hg(II)イオンの微分パルスボルタンメトリーによる評価におけるカーボンペースト電極の機能化のメディエーターとして。
  • 比色分析法によるクロム(VI)イオンの検出に使用される金ナノ粒子の作製。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
259225-VAR:
259225-BULK:
259225-100G:
259225-25G:
259225-2.5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Oxidation of 1,5-diphenylcarbazide as a measure of photosystem 2 activity in subchloroplast fragments.
L P Vernon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 36(6), 878-884 (1969-09-10)
Spectrophotometric determination of platinum and palladium with 1, 5-diphenylcarbazide
Brajter K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 328(1), 598-598 (1987)
Determination of hexavalent chromium by species specific isotope dilution mass spectrometry and ion chromatography-1, 5-diphenylcarbazide spectrophotometry.
Tirez K, et al.
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 18(8), 922-932 (2003)
Photometric and visual detection of Cr (VI) using gold nanoparticles modified with 1, 5-diphenylcarbazide.
Liu, L, et al.
Microchimica Acta, 1-7 (2016)
Surface-enhanced Raman scattering and DFT investigation of 1, 5-diphenylcarbazide and its metal complexes with Ca (II), Mn (II), Fe (III) and Cu (II).
Szabo L, et al.
Journal of Molecular Structure, 1073, 10-17 (2014)