アッセイ
97%
形状
solid
bp
319 °C/773 mmHg (lit.)
mp
114-117 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H
InChI Key
IZUKQUVSCNEFMJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- A highly divergent Pictet-Spengler approach for pyrrolo quinoxalines from aryl amine using 1,2-dinitrobenzene as an oxidant: Discusses the utility of 1,2-dinitrobenzene as an oxidant in organic synthesis, relevant for developing novel pharmaceuticals (Pardeshi et al., 2019).
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
302.0 °F - closed cup
引火点(℃)
150 °C - closed cup
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
126632-VAR:
126632-25G:4548173928463
126632-BULK:
126632-5G:4548173928470