Merck
45483
Supelco
フェナミホス
PESTANAL®, analytical standard
別名:
フェナミホス
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22NO3PS
CAS番号:
分子量:
303.36
Beilstein:
4752893
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOP(=O)(NC(C)C)Oc1ccc(SC)c(C)c1
InChI
1S/C13H22NO3PS/c1-6-16-18(15,14-10(2)3)17-12-7-8-13(19-5)11(4)9-12/h7-10H,6H2,1-5H3,(H,14,15)
InChI Key
ZCJPOPBZHLUFHF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Fenamiphos is a non-fumigant nematicide, which is widely used for controlling nematodes in agricultural fields.
アプリケーション
Fenamiphos may be used as a reference standard in the determination of fenamiphos in water samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45483-1EA:
45483-VAR:
45483-250MG:4548173955759
45483-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
パラチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45607
パラチオン
キントゼン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45653
キントゼン
プロパニル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45639
プロパニル
トリアゾホス PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45696
トリアゾホス
プロクロラズ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45631
プロクロラズ
Persistence and effects of fenamiphos on native algal populations and enzymatic activities in soil.
Megharaj M, et al.
Soil Biology and Biochemistry, 31(11), 1549-1553 (1999)
Panneerselvan Logeshwaran et al.
Chemosphere, 252, 126549-126549 (2020-04-02)
Fenamiphos is a neurotoxic organophosphorus pesticide used widely to control pests of crops. Fenamiphos and its toxic oxidation products have been detected in surface and groundwaters. A novel enzyme capable of hydrolysing P-O-C bond of fenamiphos is purified from Microbacterium
Transformation and adsorption of fenamiphos, f. sulfoxide and f. sulfone in Molokai soil and simulated movement with irrigation.
Lee C-C, et al.
Journal of Contaminant Hydrology, 1(1-2), 211-225 (1986)
Dimitrios Georgios Karpouzas et al.
Environmental toxicology and chemistry, 23(9), 2099-2107 (2004-09-24)
The application of fenamiphos either alone or in combination with soil fumigants is a common practice in greenhouses and potato-cultivation areas in Greece. However, repeated applications of fenamiphos in the same field for a number of years can lead to
Marie Lecoeur-Lorin et al.
Electrophoresis, 30(16), 2931-2939 (2009-08-05)
The enantioseparation of fenamiphos and its two main metabolites (fenamiphos sulfoxide and fenamiphos sulfone) were simultaneously achieved by CE by using a dual CD system. A mixture of 25 mM carboxymethyl-beta-CD and 10 mM hydroxypropyl-alpha-CD was added to the acetic