Merck
45639
Supelco
プロパニル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
3′,4′-ジクロロプロピオンアニリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9Cl2NO
CAS番号:
分子量:
218.08
Beilstein:
2365645
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCC(=O)Nc1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c1-2-9(13)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
LFULEKSKNZEWOE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Propanil is a contact, post-emergence herbicide, used in the cultivation of irrigated rice. Its mode of action involves controlling, the electron transport inhibition of photosynthesis in herbs of wide leaves.
アプリケーション
Propanil may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in environmental samples using different chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Bentazon PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32052
Bentazon
ジウロン ≥98%
Sigma-Aldrich
D2425
ジウロン
2,4-D PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31518
2,4-D
グリホサート PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45521
グリホサート
ペルメトリン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45614
ペルメトリン
アトラジン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45330
アトラジン
Joana L Pereira et al.
Ecotoxicology (London, England), 18(4), 455-463 (2009-02-12)
The Ecological Risk Assessment of pesticides requires data regarding their toxicity to aquatic and terrestrial non-target species. Such requirements concern active ingredient(s), generally not considering the noxious potential of commercial formulations. This work intends to contribute with novel information on
Risk assessment of surface water contamination by herbicide residues: monitoring of propanil degradation in irrigated rice field waters using HPLC-UV and confirmation by GC-MS
Primel.GE, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 18(3), 585-589 (2007)
Joana Luísa Pereira et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 97(3), 268-276 (2010-01-23)
Daphnia magna is a key invertebrate in the freshwater environment and is used widely as a model in ecotoxicological measurements and risk assessment. Understanding the genomic responses of D. magna to chemical challenges will be of value to regulatory authorities
Monitoring of phenylurea and propanil herbicides in river water by solid-phase-extraction high performance liquid chromatography with photoinduced-fluorimetric detection
Pena LDMA, et al.
Talanta, 60(2-3), 279-285 (2003)
Shinji Takeuchi et al.
Chemosphere, 74(1), 155-165 (2008-10-07)
The aryl hydrocarbon receptor (AhR) is a ligand-dependent transcription factor that regulates genes involved in xenobiotic metabolism, cellular proliferation and differentiation. In this study, we have developed a highly sensitive AhR-mediated reporter cell line, DR-EcoScreen cells, which are mouse hepatoma