Merck
45333
Supelco
アジンホスメチル
PESTANAL®, analytical standard
別名:
Guthion®, メチルトリアゾチン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H12N3O3PS2
CAS番号:
分子量:
317.32
Beilstein:
280476
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COP(=S)(OC)SCN1N=Nc2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H12N3O3PS2/c1-15-17(18,16-2)19-7-13-10(14)8-5-3-4-6-9(8)11-12-13/h3-6H,7H2,1-2H3
InChI Key
CJJOSEISRRTUQB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
法的情報
Guthion is a registered trademark of Makhteshim Chemical Works Ltd.
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45333-250MG:4.548173985565E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ホスメット PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36195
ホスメット
アルジカルブ PESTANAL®, analytical standard
Supelco
33386
アルジカルブ
カルバリル PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32055
カルバリル
エチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45477
エチオン
カルボフラン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32056
カルボフラン
マラチオン PESTANAL®, analytical standard
Supelco
36143
マラチオン
Jianshe Tang et al.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 29(4), 356-369 (2008-09-30)
Organophosphorus Pesticides (OPPs) are a group of artificially synthesized substances used in farms to control pests and to enhance agricultural production. Although these compounds show preferential toxicity to insects, they are also toxic to humans and mammals by the same
Silvia Buono et al.
Ecotoxicology (London, England), 21(3), 688-697 (2011-11-22)
The application of many current-use pesticides has increased after the disuse of persistent, bioaccumulative or toxic ones as DDT or chlordane. Many of the used pesticides are considered less dangerous towards the environment for their physico-chemical properties. This study investigated
Luis Claudio Cacciatore et al.
Chemosphere, 88(4), 450-458 (2012-03-23)
In this study, the cholinesterase (ChE) and carboxylesterase (CES) activities present in whole organism homogenates from Planorbarius corneus and their in vitro sensitivity to organophosphorous (OP) pesticides were studied. Firstly, a characterization of ChE and CES activities using different substrates
Jimena Soleño et al.
Pest management science, 68(11), 1451-1457 (2012-06-08)
Resistance to insecticides has been related to application history, genetic factors of the pest and the dynamic within the treated area. The aim of this study was to assess the geographic variation in azinphos-methyl response and the role of esterase
Matthieu Menager et al.
Environmental science & technology, 47(2), 765-772 (2012-12-12)
The photochemical behavior of the pesticide azinphos methyl at the surface of clays (kaolinite, bentonite) and goethite was studied using Suntest setup (λ > 300 nm). The quantum yield on the clays was found to be roughly three times lower
プロトコル
analytical standard; Tokuthion, technical grade, pkg of 50 mg; Crotoxyphos; Phorate; Azinphos-ethyl; Diazinon; Azinphos-methyl; Demeton-O; Dimethoate; Chlorpyrifos-methyl
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.