Merck
447285
Sigma-Aldrich
塩化チオニル
ReagentPlus®, 99.5%, low iron
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SOCl2
CAS番号:
分子量:
118.97
Beilstein:
1209273
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
reagent
品質水準
蒸気圧
97 mmHg ( 20 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
99.5%
フォーム
liquid
含みます
<5 ppm iron
屈折率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
79 °C (lit.)
mp
−105 °C (lit.)
密度
1.631 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Fe: ≤5.0 ppm
SMILES記法
ClS(Cl)=O
InChI
1S/Cl2OS/c1-4(2)3
InChI Key
FYSNRJHAOHDILO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Thionyl chloride was used to produce graphene-based hybrid transparent conductive electrodes (TCEs).
It may be used in the following processes:
  • Synthesis of indenones from 3-hydroxyindanones via dehydroxylation.
  • Modification of amorphous carbon nanotubes (a-CNTs) in stearic acid-dichloro methane solution.
  • To functionalize silica gel for thioacetalization of aldehydes.
It may be used in the synthesis of:
  • substituted stilbene derivatives
  • tert-butyl ((S)-1-((R)-oxiran-2-yl)-2-phenylethyl)carbamate
  • optically active chloroalkanes
法的情報
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
447285-VAR:
447285-100ML:
447285-500ML:4548173265544
447285-5ML:
447285-1L:
447285-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 7-7 (1994)
The electron diffraction investigation of sulfur monochloride, sulfur dichloride, sulfur trioxide, thionyl chloride, sulfuryl chloride, vanadium oxytrichloride, and chromyl chloride.
Palmer KJ.
Journal of the American Chemical Society, 60(10), 2360-2369 (1938)
CaF2 catalyzed SN2 type chlorodehydroxylation of chiral secondary alcohols with thionyl chloride: a practical and convenient approach for the preparation of optically active chloroalkanes.
Zhang J, et al.
Tetrahedron Letters, 54(18), 2261-2263 (2013)
High-resolution synchrotron far infrared spectroscopy of thionyl chloride: Analysis of the ν3 and ν6 fundamental bands.
Martin-Drumel MA, et al.
Journal of Molecular Spectroscopy (2015)
Thionyl Chloride-Mediated Synthesis of tert-Butyl ((S)-1-((R)-Oxiran-2-yl)-2-phenylethyl) carbamate with Boc-Involved Neighboring Group Participation.
Li T, et al.
Synthetic Communications, 45(10), 1183-1189 (2015)