安全性情報
44578
Supelco
ドラーゲンドルフ試薬
for TLC derivatization
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.22
品質水準
組成
acetic acid
ethyl acetate
sodium iodide
sodium tetraiodobismutate
テクニック
thin layer chromatography (TLC): suitable
SMILES記法
[Bi](I)(I)I.[K+].[I-]
InChI
1S/Bi.4HI.K/h;4*1H;/q+3;;;;;+1/p-4
InChI Key
ONBIUAZBGHXJDM-UHFFFAOYSA-J
アプリケーション
  • Stemona mairei の根から抽出された殺線虫アルカロイド:この研究では、殺線虫アルカロイドの同定におけるドラーゲンドルフ試薬の使用を調査し、天然物質の薬理学的プロファイリングおよび特性評価におけるその重要な役割を実証しています(Shi et al., 2023)。
  • 黒ヒヨスにおけるスコポラミンの迅速な検出と定量:この研究では、ドラーゲンドルフ試薬を活用し、医薬品分析および毒物学における重要な用途であるスコポラミンの検出のための新しいナノセンサーを開発しました(Mousavizadeh et al., 2022)。
  • マチンの種子の近似分析および多重分光分析:多重分光分析におけるドラーゲンドルフ試薬の使用は、化学合成および化合物の同定におけるその汎用性を浮き彫りにし、薬用化学に不可欠な洞察を提供します(Ramachandran et al., 2022)。
  • Leonuri Herba(ヤクモソウ)および Leonuri Fructus(メハジキの果実)におけるアルカロイドの TLC-MS 同定:この研究では、ドラーゲンドルフ試薬を使用して汎用誘導化法を最適化し、伝統的な医薬品における主要な医薬品化合物の検出と分析を強化しました(Zhang et al., 2021)。
  • Lycium barbarum(クコ)中のトロパンおよびステロイドアルカロイドの制御のための濃度測定 TLC 分析:食品化学におけるドラーゲンドルフ試薬の応用を実証し、アルカロイドの精密検出を通じて、ハーブサプリメントの安全性と有効性を確保しています(Kokotkiewicz et al., 2017)。
その他情報
この非水系Thiess、Reuther、Vagujfalvi改良型試薬は、TLCにおいてアルカロイドをはじめとする窒素化合物を検出するために用いられます。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
44578-100ML-F:4.548173915838E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tensammetric studies of the separation of surfactants: Part 1. Investigation of sources of error in precipitation of non-ionic surfactants with modified Dragendorff reagent.
Wyrwas, Bogdan, Andrzej Szymanski, and Zenon Lukaszewski
Analytica Chimica Acta, 278.1, 197-203 (1993)
Feng Qiu et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 36(11), 2159-2165 (2008-08-16)
The urinary metabolites of berberine, an isoquinoline alkaloid isolated from several Chinese herbal medicines, were investigated in rats and humans. Using macroporous adsorption resin chromatography, open octadecyl silane column chromatography and preparative high-performance liquid chromatography, we isolated seven metabolites (HM1-HM7)
A. Baerheim Svendsen
J. Planar Chromatogr., 2, 8-8 (1989)
Effect of Annona muricata, Abutilon indicum and Evolvulus alsinoides extract on spore germination of sorghum grain mold fungi.
Basha, S. Ameer, A. Sajeli Begum, and G. Raghavendra
International Journal of Bio-resource and Stress Management, 5.1, 102-106 (2014)
W. Funk et al.
J. Planar Chromatogr., 4, 123-123 (1991)