Merck
44565
Supelco
トロペオリンO ナトリウム塩
indicator
別名:
4-([2,4-ジヒドロキシフェニル]アゾ)ベンゼンスルホン酸 ナトリウム塩, Chrysoin, アシッドオレンジ6, レゾルシノールイエロー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H9N2O5SNa
CAS番号:
分子量:
316.27
カラーインデックス番号:
14270
Beilstein:
4173410
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
NACRES:
NA.21
グレード
indicator
組成
sulfated ash, 40-60%
テクニック
UV/Vis spectroscopy: suitable
titration: suitable
損失
≤13.0% loss on drying
pH
11-13
λmax
488-492 nm in 0.1 M NaOH
≥500 at 1% in 0.1 M NaOH (1 cm)
SMILES記法
[Na+].Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H10N2O5S.Na/c15-9-3-6-11(12(16)7-9)14-13-8-1-4-10(5-2-8)20(17,18)19;/h1-7,15-16H,(H,17,18,19);/q;+1/p-1/b14-13+;
InChI Key
COEZWFYORILMOM-IERUDJENSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)