Merck
44243
Supelco
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)11N(CH3)3HSO4
CAS番号:
分子量:
325.51
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
形状
solid
品質
LiChropur
テクニック
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV吸収
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
適合性
corresponds to standard for filter test
SMILES記法
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI Key
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)