蒸気密度
2.35 (vs air)
蒸気圧
1672 mmHg ( 55 °C)
31.66 psi ( 55 °C)
493 mmHg ( 20 °C)
9.22 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
含みます
~0.025% 2,6-di-tert-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
14.3 %
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
n20/D 1.421
bp
32 °C/758 mmHg (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
c1ccoc1
InChI
1S/C4H4O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H
InChI Key
YLQBMQCUIZJEEH-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-32.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-36 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
特殊引火物
危険等級I
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
43861-1ML:
43861-BULK:
43861-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック