Merck
42583
Supelco
Lavandulol
analytical standard
別名:
2-Isopropenyl-5-methyl-4-hexen-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤5.0% water (Karl Fischer)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(C)=CCC(C(C)=C)CO
InChI
1S/C10H18O/c1-8(2)5-6-10(7-11)9(3)4/h5,10-11H,3,6-7H2,1-2,4H3
InChI Key
CZVXBFUKBZRMKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
208.4 °F
引火点(℃)
98 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
42583-50MG:
42583-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
L-アミノ酸 analytical standard
Supelco
LAA21
L-アミノ酸
Lauren A E Erland et al.
Natural product communications, 11(4), 523-527 (2016-07-12)
A growing body of literature indicates that many synthetic pesticides have adverse effects on human, animal, and environmental health. As a result, plant-derived natural products are quickly gaining momentum as safer and less ecologically damaging alternatives due to their low
Bénédicta G H Kpadonou Kpoviessi et al.
Journal of ethnopharmacology, 155(3), 1417-1423 (2014-07-25)
Different parts of Ocimum gratissimum Linn are largely used in folk medicine for the treatment of many diseases, some of which related to parasitical infections as fevers and headaches. In order to validate their use and to clarify the plant