Merck
42219
Supelco
Prednisolone-2,4,6,6,21,21-d6
analytical standard
別名:
[2H6]-Prednisolone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21D6H22O5
分子量:
366.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
フォーマット
neat
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1/i3D2,5D,9D,11D2
InChI Key
OIGNJSKKLXVSLS-VCLQYDRISA-N
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
42219-5MG:
42219-VAR:
42219-5MG-BULK:
42219-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)