Merck
42100
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H13FN4O5
CAS番号:
分子量:
300.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
形状
solid
光学活性
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
173-177 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
InChI Key
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
詳細
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide [D-FDVA] is a derivatizing agent.
アプリケーション
D-FDVA may be used as derivatizing agent for nullifying the possibility of minor compounds to be diastereomer of xenortide A, during HPLC-MS screening.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
42100-VAR:
42100-BULK:
42100-100MG:
42100-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Gerhard Lang et al.
Journal of natural products, 71(6), 1074-1077 (2008-05-22)
Three new peptides, xenortides A and B and xenematide, were isolated from a culture of the nematode-associated entomopathogenic bacterium Xenorhabdus nematophilus. Their structures were elucidated using NMR, MS, and chemical derivatization methods. Xenortides A and B are the N-phenethylamide and