Merck
42102
Supelco
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide
for chiral derivatization, LiChropur, ≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H2(NO2)2NH[CHCH(CH3)2]CONH2
CAS番号:
分子量:
300.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for chiral derivatization
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
光学活性
[α]20/D +14.0±1.5°, c = 2% in acetone
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
品質
LiChropur
テクニック
HPLC: suitable
mp
173-177 °C (lit.)
173-177 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m0/s1
InChI Key
ZTFFRKNPAXXEBL-JTQLQIEISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-L-valinamide [L-FDVA] is a derivatizing chiral agent.
アプリケーション
L-FDVA may be used as derivatizing agent for amino acids in the isolation and identification of microcystins.
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
その他情報
HPLCを用いたアミノ酸の鏡像異性体純度の定量に使用されるキラル誘導体化試薬(キラルサンガー試薬)です。このマーフィー試薬の類縁体は、アミンにも使用できます
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
42102-BULK:
42102-100MG:
42102-VAR:
42102-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H. Bruckner et al.
Journal of Chromatography A, 555, 81-81 (1991)
Liquid chromatography-electrospray ionisation-mass spectrometry based method for the simultaneous determination of algal and cyanobacterial toxins in phytoplankton from marine waters and lakes followed by tentative structural elucidation of microcystins.
Dahlmann, Jens, Wes R. Budakowski, and Bernd Luckas
Journal of Chromatography A, 994, 45-57 (2003)
M. Calmes et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2437-2437 (1993)
K. Shimada et al.
Journal of Liquid Chromatography, 16, 3311-3311 (1993)
Eric J Dimise et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(40), 15311-15316 (2008-10-04)
Bacteria belonging to the order Actinomycetales have proven to be an important source of biologically active and often therapeutically useful natural products. The characterization of orphan biosynthetic gene clusters is an emerging and valuable approach to the discovery of novel