アッセイ
≥97.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤0.5% water
屈折率
n20/D 1.448-1.452
n20/D 1.45 (lit.)
bp
137-138 °C/765 mmHg (lit.)
密度
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
[H]C(=O)\C(C)=C\CC
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-6(2)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3/b6-4+
InChI Key
IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
89.6 °F - closed cup
引火点(℃)
32 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)