安全性情報
41135
Supelco
周期表ミックス 2 ICP用
TraceCERT®, 17 elements, 10 mg/L
別名:
ICP 用周期表ミックス 2、17 元素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
10 mg/L
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
アプリケーション
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
multi-component solution
詳細
この認証標準物質(CRM)は、ISO/IEC17025およびISO 17034に準拠して製造され、認証されています。本CRMはSI単位kgまで追跡可能であり、米国標準技術研究所(NIST)などの国家計量機関(NMI)から入手した原材料を参照として測定しています。
認証含量(不確実性データを含む)と有効期限が証明書に表示されています。
お客様の証明書はhttp://www.sigmaaldrich.comからダウンロードしてください。
アナリシスノート
5%塩酸および1% 塩酸中、10 mg/L: Au、 Ge、 Hf、 Ir、 Mo、 Nb、 Pd、 Pt、 Re、 Rh、 Ru、 Sb、 Sn、 Ta、 Ti、 W、 Zr  (微量のHNO3 を含む)。
その他情報
弊社のTraceCERTシリーズCRMに関する誘導結合プラズマ(ICP)および原子吸光分析(AAS)、技術情報、実例証明書の完全な製品リストにつきましては、弊社の無機物TraceCERTウェブサイトをご覧ください。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
毒物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
41135-BULK:
41135-100ML:4548174014868
41135-VAR:
41135-100ML-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)