Merck
34225
Supelco
トプラメゾン
PESTANAL®, analytical standard
別名:
[3-(4,5-ジヒドロ-3-イソキサゾリル)-2-メチル-4-(メチルスルホニル)フェニル](5-ヒドロキシ-1-メチル-1H-ピラゾール-4-イル)メタノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H17N3O5S
CAS番号:
分子量:
363.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Cc1c(ccc(c1C2=NOCC2)S(C)(=O)=O)C(=O)c3cnn(C)c3O
InChI
1S/C16H17N3O5S/c1-9-10(15(20)11-8-17-19(2)16(11)21)4-5-13(25(3,22)23)14(9)12-6-7-24-18-12/h4-5,8,21H,6-7H2,1-3H3
InChI Key
IYMLUHWAJFXAQP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
トプラメゾンは除草剤であり、ピラゾロンまたはベンゾイルピラゾールのクラスに属します。トウモロコシ作物保護において広葉雑草と草雑草を制御するために使用できます。
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第2種指定化学物質
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Response of maize (Zea mays L.) to post-emergence applications of topramezon
Gitsopoulos.KT, et al.
Crop Protection, 29, 1091-1093 (2010)
Efficacy of four post-emergence herbicides applied at reduced doses on weeds in summer maize (Zea mays L.) fields in North China Plain
Zhang J, et al.
Crop Protection, 52, 26-32 (2013)