製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2ccc(CO\N=C(\C3CC3)c4ccc(Cl)cc4)cc2
InChI
1S/C25H20ClF2N3O3/c26-18-10-8-17(9-11-18)23(16-6-7-16)31-34-14-15-4-12-19(13-5-15)29-25(33)30-24(32)22-20(27)2-1-3-21(22)28/h1-5,8-13,16H,6-7,14H2,(H2,29,30,32,33)/b31-23-
InChI Key
PCKNFPQPGUWFHO-SXBRIOAWSA-N
アプリケーション
- Vegetables and fruits by liquid chromatography in conjunction with full scan high resolution mass spectrometry (LC-full scan HRMS).
- Edible Chinese traditional herbs by LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS).
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
32529-VAR:
32529-BULK:
32529-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)