40963
1-ブチル-1-メチルピロリジニウム ビス(トリフルオロメチルスルホニル)イミド
for electrochemistry, ≥98.5% (T)
別名:
1-ブチル-1-メチルピロリジニウムN,N-ビス[(トリフルオロメチル)スルホニル]アミド, 1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミド, 1-ブチル-1-メチルピロリジニウムビストリフリミド, N-ブチル-N-メチルピロリジニウムビストリフリミド
アッセイ
≥98.5% (T)
フォーム
liquid
不純物
≤400 ppm water
導電率
2.0 mS/cm
mp
-18 °C
微量陰イオン
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
fluoro
SMILES記法
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI Key
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- 2-プロパノールと水の共沸混合物の分離用溶媒。
- Mg-空気バッテリーにおける電気触媒的酸素還元(ORR)および酸素発生反応(OER)のための、電極物質の活性の研究。
- ギアや機械の潤滑剤。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
40963-VAR-F:
40963-50G-F:
40963-5G-F:
40963-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Ionic Liquids for Electrochemical Applications