Merck
SYX00014
Sigma-Aldrich
Cyclopropyldiphenylsulfonium tetrafluoroborate
AldrichCPR
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5S(C6H5)2BF4
CAS番号:
分子量:
314.15
Beilstein:
4172245
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
136-138 °C (lit.)
SMILES記法
F[B-](F)(F)F.C1CC1[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C15H15S.BF4/c1-3-7-13(8-4-1)16(15-11-12-15)14-9-5-2-6-10-14;2-1(3,4)5/h1-10,15H,11-12H2;/q+1;-1
InChI Key
DWEYKSWKFYZEGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Sigma-Aldrichは、ユニークな化合物コレクションの一部として、基礎研究用途で本製品を提供しています。弊社ではこの製品を分析しておりません。必要に応じて、ご使用前にお客様ご自身で物質の同定と純度を確認することをお勧めします。また、ご購入後の返品や交換は致しかねます。
法的情報
Synthonix製品
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
SYX00014-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)