アッセイ
≥98.5% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤1.0% water
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRB1(153) , ADRB2(154)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
おすすめ製品
適用法令
Jan Code
40543-BULK:
40543-VAR:
40543-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
LC/MS/MS Analysis of Drugs in Plasma on Ascentis® Express C18 after Extraction using SPME LC Tips