Merck
Y0002135
システム適合性用プロプラノロール
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(±)-プロプラノロール 塩酸塩, (±)-1-イソプロピルアミノ-3-(1-ナフチロキシ)-2-プロパノール 塩酸塩, DL-プロプラノロール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
295.80
Beilstein:
4164259
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
APIファミリー
propranolol
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Propranolol for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Y0002135